Learn More
Ansell™ HyFlex 11-944 Handschuhe
Artikelnummer. 17089193
Click to view available options
:
Größe: 7; Farbe: Weiß; Material: Nylon
Artikelnummer. 17089193
Marke: Ansell™ 11944070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzhandschuhe für mechanische Gefährdungen mit mikroporöser Nitrilbeschichtung auf einem Nylonfutter, mit beschichteter Handfläche.
  • Eine gute Alternative zu leichten Lederhandschuhen.
  • Feine und dehnbare Stiche für einen ausgezeichneten Komfort.
  • Speziell für den Einsatz in mäßig öligen Fertigungs- und Wartungsumgebungen entwickelt, in denen ein Handschutz mit hoher Abriebfestigkeit unerlässlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Nitril
Farbe Weiß, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Beidhändig
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp Coated Gloves
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Strick
Länge (metrisch) 260 mm