Learn More
Ansell HyFlex 11-944 Strapazierfähige Nitrilhandschuhe mit robuster Abriebfestigkeit
Artikelnummer. 17802609
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 17802609
Marke: Ansell 11944100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifizierte Haltbarkeit: EN Stufe 3/ANSI Stufe 4 Abriebfestigkeit. Dehnbare Nähte: Für komfortable, abriebfeste Handschuhe. Leichtes, flinkes Design: Flexibilität und Fingerfertigkeit garantiert.
  • Erhöhte Haltbarkeit: HyFlex™ 11-944 Industrie-Arbeitshandschuhe bieten Abriebfestigkeit nach EN Stufe 3/ANSI Stufe 4 und eine robuste Nitrilbeschichtung der Handfläche.
  • Hoher Tragekomfort: Nylon und dehnbare Nähte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl über einen längeren Zeitraum.
  • Erhöhte Fingerfertigkeit: Das leichte, wendige Design des HyFlex™ 11-944 bietet Handschutz mit echter Flexibilität
  • Hervorragende Griffigkeit: Diese hochwertigen Sicherheitshandschuhe verfügen über eine starke Griffigkeit und eignen sich am besten für mäßig ölige Produktions- und Wartungsumgebungen.
  • Gezielter Einsatz: Ihr einzigartiges Design macht sie ideal für die Automobil- und Metallfertigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Coating Material Nitril
Farbe Black, White
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Nitril
Produkttyp Dipped Protective Gloves
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chassis Assembly, Body Trimming, Picking, Fastening Components, Adjusting parts, Delivery of Parts to Production Line
Art der Handschuhstulpe Knit
Auskleidungsmaterial Nylon
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 to 10.2 in.
Länge (metrisch) 230 to 260 mm