Beschreibung
- Industrielle Mehrzweckhandschuhe
- Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
- Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
- Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
- Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
- Flexibel und komfortabel
- Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
- Werkzeug- und Formenaustausch
- Qualitätskontrolle
- Press-Spritzguss
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2005 |
| Bauweise | Knit |
| Beschreibung | Gauge: 13 |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Oberflächenbehandlung außen | 3/4-getaucht |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |