Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948
Artikelnummer. 15334937 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15334937
Marke: Ansell™ 11948070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.
  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Hohe Abriebfestigkeit gemäß EN-Klasse 4 (ANSI Level 4)
  • Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
  • Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
  • Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Qualitätskontrolle
  • Press-Spritzguss
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2010
Bauweise Knit
Beschreibung Gauge: 13
Coating Material Nitrile Rubber, Polyurethane
Farbe Blau und Schwarz, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Hand Specific
Latex Free Nein
Material Nitril
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 7
Max. Temperatur (angloamerikanisch) Waschen: 104 °F
Temperature (Metric) Max Waschen: 40 °C
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidungsmaterial Ansell INTERCEPT™ Technologie
Verpackungsart 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Serie 11-948
Länge (angloamerikanisch) 10.23 bis 10.82 Zoll
Länge (metrisch) 260 bis 275 mm