Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für Anwendungen mit leichter Beanspruchung, die Komfort und Abriebfestigkeit erfordern
- Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen
- Nahtlose Konstruktion verhindert Reizungen
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Mehr anzeigen |