Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Artikelnummer. 16079721 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
16079721 7 12 Paare
16069721 6 12 Paare
16089721 8 12 Paare
16099721 9 12 Paare
16009731 10 12 Paare
16019731 11 12 Paare
6 options
Artikelnummer. 16079721
Marke: Ansell 48102070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Hohe Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
  • Der dünne Träger und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Für ein extrem feines Tastempfinden, wenn Präzision gefragt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp Light-duty Mechanical Protection Gloves
Größe 7
Norm EN 388 4121A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung von Gegenständen, Verpackungsarbeiten und Bedienung von Maschinen
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 48-102
Yarn Gauge 13