Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Handschuhe mit Intercept Technology™ und 360°-Schnittschutz für den Lebensmittelkontakt
Artikelnummer. 16475514 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16475514 10 12 Paare
16445514 7 12 Paare
16455514 8 12 Paare
16465514 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16475514 Supplier Ansell Supplier No. 74500100
Verfügbar ab: 15-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Intercept Technology™ bietet selbst nach wiederholtem Waschen einen Schnittschutz der Klasse F für den gesamten Handschuh. Die verlängerten Bündchen sorgen für zusätzlichen Schnittschutz an den Handgelenken.
  • Intercept™ ist eine spezielle Stricktechnologie, die technische, synthetische und natürliche Fasern zu Hochleistungsgarnen vermischt.
  • Fleckenverbergendes Design für eine längere Lebensdauer
  • Die verlängerten Bündchen verbessern den Schnittschutz für die Handgelenke
  • Äußerst langlebig; bewahren die Abmessungs- und Schutzeigenschaften selbst nach wiederholtem Waschen
  • Entspricht den  FDA-Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Bauweise Strick
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Stufe F
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 454XF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Glatt
Auskleidung Gefüttert
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 4
Serie 74-500
Daumenform Flügel