Learn More
Ansell HyFlex™ schnittfeste, ölabweisende Nitrilhandschuhe, vollständig beschichtet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16059711 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16059711
Marke: Ansell 11939110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders leichte, schnittfeste und ölabweisende Handschuhe mit verstärkter Daumenbeuge, die bis zu 12-fache Langlebigkeit auch bei verschleißträchtigen Arbeiten bietet
  • Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
  • Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
  • Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
  • Leistungsstarke Griffigkeit mit ANSELL GRIP™-Technologie für sichere Handhabung bei trockenen bis öligen Anwendungen
  • FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x Haltbarkeit im Daumenloch
  • Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
  • Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
Compliance
EN 388 , ANSI A2 , ANSI 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Dyneema, Foam Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4X42B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modell 11939110
Serie HyFlex™ 11-939
Daumenform verstärkt
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm