Learn More
Ansell HyFlex™ 11-931 Schnittfeste, leichte Handschuhe, handflächenbeschichtet
Artikelnummer. 16099691 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16099691 7 12 Paare
16089691 6 12 Paare
16009701 8 12 Paare
16019701 9 12 Paare
16029701 10 12 Paare
16039701 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16099691 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11931070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.40 €
    172.85 € / 12 Paare
    Sparen 90.55 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders leichte, schnittfeste und ölabweisende Handschuhe mit verstärkter Daumenbeuge, die bis zu 12-fache Langlebigkeit auch bei verschleißträchtigen Arbeiten bietet
  • Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
  • Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
  • Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
  • ANSELL GRIP™ Technologie für sichere Handhabung in trockenen bis öligen Anwendungen
  • FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x mehr Haltbarkeit im Daumenloch
  • Das ultraleichte Design im 18 Gauge-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
  • Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Dyneema Diamanttechnologie/Schaumnitril
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4X42B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Spezifisch
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Auskleidung Gefüttert
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modell 11931070
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Serie HyFlex™ 11-391
Daumenform verstärkt
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm