Learn More
Ansell HyFlex™ schnittfeste, ölabweisende Nitrilhandschuhe mit beschichteten Handflächen
Alle ansehen Ansell Produkte
Beschreibung
- Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
- Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
- Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
- ANSELL GRIP™ Technologie für sichere Handhabung in trockenen bis öligen Anwendungen
- FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x mehr Haltbarkeit im Daumenloch
- Das ultraleichte Design im 18 Gauge-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
Compliance
EN 388 , ANSI A2 , ANSI 4
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Ja |
| Material | Dyneema Diamond Technology/Foam Nitrile |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |