Learn More
Ansell HyFlex™ 11-542 Leichte Schnittschutzhandschuhe, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 16069631 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16069631 9 12 Paare
16039631 6 12 Paare
16049631 7 12 Paare
16059631 8 12 Paare
16079631 10 12 Paare
16089631 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16069631 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11542090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.75 €
    226.34 € / 12 Paare
    Sparen 125.41 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Industriehandschuhe verfügen über die INTERCEPT Technologie für einen hohen Schutz gegen Schnittverletzungen.
  • Hohe Schnittfestigkeit
  • Hohe Fingerfertigkeit
  • Bequem und leicht
  • Schmutzverbergendes Design für längere Lebensdauer
  • EN 407 Kontakt-Hitzeschutzstufe 1
  • Glasfaserfrei
  • Frei von Naturgummilatex
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Strick
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Aramidfaser, Edelstahlwolle, Spandex, Nitril
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN 388:4X32F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Presswerkbetrieb, Handhabung von Blechen und Platten, Metallbearbeitung, Montage, Werkzeugwechsel, Schneidbrillen, Befestigungskomponenten
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell Grifftechnologie
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Edelstahl, Nylon, Spandex
Modell 11542090
Menge 12 Paar/Polybeutel, 12 Polybeutel/Karton.
Serie HyFlex™ 11-542
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 21,3 cm