Learn More
Ansell™ Schnittfeste industrielle HyFlex™ INTERCEPT™ Armstulpen ohne Daumenschlitz für mittlere Beanspruchung
Beschreibung
- Nahtlos
- Die rote und die schwarze Kante zeigen breite (schwarz) und schmale (rot) Ausführungen für einfaches Sortieren der Wäsche
- Spezielle gestrickte Bizeps-Bündchen halten die Ärmel an Ort und Stelle
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten (schmal oder breit) für optimale Passform und Komfort für jeden Arbeiter
- Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex Handschuh
- Nützlich in der Automobil- und Transportindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in Maschinen und Anlagen, in der Metallherstellung und in der Weißwarenindustrie
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Justieren von Systemen und Schrauben
- Überprüfung, Markierung und Ausbesserung der Körperfläche
- Glasreparatur und -austausch
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten
- Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
- Presswerk
- Presswerk
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
Compliance
Entspricht den Normen ANSI A3 (Schnittebene) und EN 388-2542.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Weit |
| Produkttyp | Schnittfester Ärmel |
| Material | Ansell INTERCEPT™ Technologie |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Beidhändig |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verschlusstyp | Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen |
| Saumtyp | Nahtlos |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |