missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16825190
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16825190

Marke: Ansell 11731110

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Light Duty 18 gauge seamless liners provide enhanced flexibility and tactility.

  • Bietet einen größeren Bewegungsbereich und besseres Fingerspitzengefühl
  • Die dünne PU-Beschichtung sorgt für gute Fingerfertigkeit bei hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4)
  • Die Farbe der Beschichtung maskiert und versteckt Schmutz
  • Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Inspektion, Pressspritzguss, Befestigungskomponenten, Auftragen von Beschichtungen auf Materialien, Handhabung von Wareneingängen
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Auskleidungsmaterial Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Modell 11731110
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-731
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.