Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16885180
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16885180
Marke: Ansell 11731070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Light Duty 18 gauge seamless liners provide enhanced flexibility and tactility.
  • Bietet einen größeren Bewegungsbereich und besseres Fingerspitzengefühl
  • Die dünne PU-Beschichtung sorgt für gute Fingerfertigkeit bei hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4)
  • Die Farbe der Beschichtung maskiert und versteckt Schmutz
  • Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Inspektion, Pressspritzguss, Befestigungskomponenten, Auftragen von Beschichtungen auf Materialien, Handhabung von Wareneingängen
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Auskleidungsmaterial Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Modell 11731070
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-731
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm