Learn More
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Fis Wärmebeständige Industriehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. 15359059 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15359059 11 12 Paare
15379059 6 12 Paare
15359049 7 12 Paare
15319069 8 12 Paare
15329069 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15359059 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11423110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 €
    134.88 € / 12 Paare
    Sparen 81.12 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochsichtbaren Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 212 °F (100 °C). Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
  • Die innovative Polyurethanbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Das Indikatorensystem wurde entwickelt, um die Auswahl der richtigen Handschutzstufe zu vereinfachen
  • Farbcodiert, damit Mitarbeiter immer den richtigen Grad an Schnittschutz tragen
  • Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 100 °C (212 °F)
  • Der wasserbasierte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich
  • Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
  • Silikonfrei, DMF-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 11
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.