Learn More
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Fis Wärmebeständige Industriehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. p-8401011 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15379059 6 12 Paare
15359049 7 12 Paare
15319069 8 12 Paare
15329069 9 12 Paare
15359059 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15379059 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11423060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochsichtbaren Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 212 °F (100 °C). Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
  • Die innovative Polyurethanbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Das Indikatorensystem wurde entwickelt, um die Auswahl der richtigen Handschutzstufe zu vereinfachen
  • Farbcodiert, damit Mitarbeiter immer den richtigen Grad an Schnittschutz tragen
  • Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 100 °C (212 °F)
  • Der wasserbasierte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich
  • Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
  • Silikonfrei, DMF-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 6