Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Collar
Artikelnummer. 17236750 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Farbe:
Marineblau
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17236750
Marke: HOPEN 40.104/02
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polypropylene hygiene coverall with zip fastener and collar
  • Schutzanzug PP
  • Klassisch mit Kragen
  • Elastisch
  • 40 g/m2
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Mittel
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Enthält Kragen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Modell Elastisch