Learn More
Sampling Systems™ Hygienisches Absperrklappen-Set
Artikelnummer. 17912102 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ventil mit EPDM-Dichtungen
Ventil mit Silikondichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17912102 Ventil mit Silikondichtungen 1 Stück
17857817 Ventil mit EPDM-Dichtungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912102 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A13601S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.93 €
    253.22 € / 1 Stück
    Sparen 61.71 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese hygienischen Absperrklappen werden aus Edelstahl 316L hergestellt und eignen sich ideal für viele Anwendungen, darunter GMP verwenden.
  • Wird mit einer Silikon- oder EPDM-Dichtung geliefert
  • Beide Siegel sind für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet und verfügen über die entsprechenden Zertifizierungen.
  • Einfache Bedienung: Zum Öffnen oder Schließen einfach den Griff drehen.
  • Durch leichtes Öffnen des Griffs wird der Produktfluss reduziert.
  • Ventile sind ideal für Flüssigkeiten.
Spezifikation
Produkttyp Ventil-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren von Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Trommel mit abfallender Basis
Enthält Ventil mit Silikondichtungen
Sterilität Nicht steril