Learn More
Hygromycin B, 92,30 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17670897 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17670897 100 mg 100 Milligramm
17660897 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17670897 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219417080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    118.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 30.35 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 31282-04-9 | Formula: C20H37N3O13 | Weight: 527.524 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 31282-04-9
Summenformel C20H37N3O13
Molekulargewicht (g/mol) 527.524
InChI-Schlüssel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonym Hygromix, Antihelmycin
PubChem CID 134129613
IUPAC-Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hygromycin B
Typ Hygromycin B
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Farbe Braun bis Rot
Menge 100 mg
Formelmasse 527.5
Reinheit (%) 92.3%
Güte Not Available
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hygromycin B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B