Learn More
TOKU-E™ Hygromycin B ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044015
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
5 x 20 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30044015 20 mL 1 Milliliter
30044054 5 x 20 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30044015 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. H01120ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hygromycin B ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in PBS buffer.
  • CAS Number: 31282-04-9
  • Molecular Formula: C20H37N3O13
  • Molecular Weight: 527.52 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces hygroscopicus
  • Spectrum: Hygromycin B is effective against bacteria, fungi, and higher eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: Hygromycin B inhibits protein synthesis by strengthening the interaction of tRNA binding in the ribosomal A-site. Hygromycin B also prevents mRNA and tRNA translocation by an unknown mechanism. These are unique mechanisms for an aminoglycoside antibiotic and they differ from the mode of action of neomycin, gentamicin, and G418
Spezifikation
CAS 31282-04-9
Zertifizierung/Konformität Purity >90% (HPLC)
Chemischer Name oder Material Hygromycin B
Farbe Clear, yellowish
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Beschreibung Hygromycin B ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in PBS buffer
Konzentration 50 mg/mL
Form Clear, colorless to slight yellow solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Zusammensetzung Liquid in Phosphate-buffered saline (PBS)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microbiology, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture Application
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%
Menge 20 mL
Versandbedingung Ambient