Beschreibung
Seine Wirkungsweise ist die Hemmung der Proteinsynthese, indem es die fehlerhafte Lesung der m-RNA-Matrize in Prokaryoten (E. coli, bei 100 mg/ml), niederen Eukaryoten (z. B. Hefe, bei 200 mg/ml) und höheren Eukaryoten (z. B. Säugetierzellen in der Kultur) induziert. Es dringt selektiv in Zellen ein, die durch Virusinfektion durchlässig gemacht wurden, und ist in Kombination mit seiner Fähigkeit, die Translation zu hemmen, ein wirksames antivirales Mittel. Hygromycin B kann in Verbindung mit G418 oder Zeocin™ für Zellen, die mit zwei verschiedenen Vektoren transfiziert werden, als duales Selektionsantibiotikum verwendet werden.
- Blockiert die Polypeptidsynthese und hemmt die Elongation. Insbesondere hemmt es die Proteinsynthese, indem es die Translokation des 70S-Ribosoms stört und die fehlerhafte Lesung der mRNA-Matrize induziert.
- Bei der Verwendung dieses Produkts zur Selektion von Säugetierzellen liegt die Arbeitskonzentration im Allgemeinen zwischen 50 mg/ml und 1 mg/ml, kann aber manchmal bis zu 1 mg/ml betragen.
- Für jeden Zelltyp muss die entsprechende Konzentration empirisch ermittelt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hygromycin B |
| Physikalische Form | Pulver |
| CAS | 31282-04-9, 7732-18-5 |
| Schmelzpunkt | 160 °C bis 180 °C (Literatur) |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C20H37N3O13 |
| Synonym | O-6-amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosyliden- (1->2-3)-O-b-D- talopyranosyl- (1->5)- 2-deoxy- N3-methyl-D-streptamin |
| Löslichkeitsinformationen | Gut löslich in Wasser (50 mg/ml), Methanol, Pufferlösung und Ethanol. Praktisch unlöslich in weniger polaren Lösungsmitteln. |
| InChI-Schlüssel | GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hygromycin B
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H300+H330-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.