Learn More
Hymenialdisinmethanoat, TRC
Artikelnummer. 30402341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402341 2 mg 2 Milligramm
30395492 1 mg 1 Milligramm
30395060 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9980002MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hymenialdisine Methanoate
Summenformel C11H10BrN5O2 . x(CH4O)
Menge 2 mg
Synonym (4Z)-4-(2-Amino-1,5-dihydro-5-oxo-4H-imidazol-4-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[2,3-c]azepin-8(1H)-one Methanoate, (Z)-Hymenialdisine Methanoate
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrN5O2.CH4O/c12-6-3-5-4(7-10(19)17-11(13)16-7)1-2-14-9(18)8(5)15-6;1-2/h3,15H,1-2H2,(H,14,18)(H3,13,16,17,19);2H,1H3/b7-4-;
SMILES CO.NC1=NC(=O)\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c(Br)cc23)\N1
Molekulargewicht (g/mol) 356.18