Learn More
Hymexazol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312580 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312580 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14270000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hymexazol
CAS 10004-44-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hymexazol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
IUPAC-Name 5-;ethyl-1,2-Oxazol-3-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
Menge 1 mL
Formelmasse 99,032 g/mol