missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die spezielle Nitrilformulierung kombiniert Flexibilität mit Abriebfestigkeit
- Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur