Learn More
Safety First Aid HypaClean Automatischer Handgel-Spender
Artikelnummer. 31759422
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Compartments:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Compartments Packungsgröße
31759422 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759422 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. Q2174
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es ist kompatibel mit flüssigem Desinfektionsmittel, Handgel, Schaumdesinfektionsmittel und Sprühdesinfektionsmittel. Es lässt sich leicht mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an jede Wand anbringen. Die leere Kartusche ermöglicht es, den Spender mit jeglicher Desinfektionssubstanz zu füllen, es sind keine Taschen erforderlich.
  • Er ist ideal für öffentliche Orte wie Unternehmen, Krankenhäuser, Restaurants, Bahnhöfe und Flughäfen und verhindert durch die automatische Funktion, dass Personen den Spender berühren.
  • Jeder Ausgang des Dispensers beträgt etwa 0,5 bis 0,6 ml, wenn er mit Handgel gefüllt wird.
  • Die Verzögerung zwischen jedem Ausgang des Handgels beträgt etwa 3 Sekunden.
  • Benötigt eine 4x C-Batterie, damit die automatische Funktion funktioniert, diese sind nicht enthalten.
  • Der Spender kann etwa 12.000 bis 13.000 Mal verwendet werden, wenn er mit einem neuen Batteriesatz betrieben wird.
  • Enthält Spender, Schlüssel, Schraube und Anker, doppelseitiges Klebeband und ein Anleitungsblatt.
  • Der Spender wird leer geliefert – Gel muss separat gekauft werden.
Spezifikation
Produkttyp Handdesinfektionsspender
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Händedesinfektionsmittel
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Beladung von oben