Learn More
Safety First Aid HypaClens Notfall-Augenwaschspender, 10 x 20 ml Pods
Artikelnummer. 31759396
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31759396 Steril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759396 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. E4201
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HypaClens Sterile Eyewash Pods waschen das Auge sanft und bieten empfindliche sowie feuchtigkeitsfördernde Linderung für Augen, die mit Partikeln oder Flüssigkeit kontaminiert sind.
  • HypaClens Sterile Eyewash Pods enthalten 0,9 % sterile Kochsalzlösung, die ideal für das Spülen der Augen und allgemeine Wundreinigung ist.
  • Die Station kann bei Bedarf nachgefüllt werden.
Spezifikation
Produkttyp Augenspüllösung
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 10 x 20 mL