Learn More
Safety First Aid™ HypaClens Sterile Eye Wash Bottle
Artikelnummer. 15737848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15737848 1 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15737848 Lieferant Safety First Aid™ Lieferanten-Nr. E404
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Emergency eye irrigation for any workplace environment
  • Eine 0,9%ige sterile Kochsalzlösung eignet sich ideal zur Augenspülung und allgemeinen Wundreinigung.
  • Zur Reinigung von Augen, die mit Partikeln oder Flüssigkeiten verunreinigt sind
  • 500-ml-Flasche
  • Die HSE-Richtlinien schreiben vor, dass 1 Liter Augenspülflüssigkeit auch unmittelbar nach Gebrauch verfügbar sein muss.
Specifications
Menge 1 x 500 mL
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 500 ml