Learn More
Safety First Aid HypaClens sterile Augenwaschungskapseln
Artikelnummer. 31759384
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31759384 Steril 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759384 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. E401APK25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Augenspülkapseln waschen das Auge sanft und bieten feuchtigkeitsfördernde Linderung für Augen, die mit Partikeln oder Flüssigkeiten kontaminiert sind. Ihre 0,9 % sterile Kochsalzlösung ist ideal für die Augenspülung.
  • HypaClens Sterile Eyewash Pods bieten eine Augenspülung in kompakter und leicht tragbarer Größe an.
  • Diese 20-ml-Pods sind ideal für Erste-Hilfe-Sets, wo 250 ml oder 500 ml Flaschen unpraktisch wären.
  • Sie können verwendet werden, um das Auge von Staub, Schmutz, kleinen Insekten und anderen Reizstoffen zu reinigen.
  • Für kleine, nicht notfällige Anwendungen sind diese Pods die perfekte Alternative zu einer größeren Flasche, da Augenwaschflaschen Einwegflaschen sind und nicht wieder verschlossen werden können.
  • Die Pods sind jedoch auch ideal am Arbeitsplatz als tragbares, schnell reagierendes Gerät zur Reaktion auf Augenkontaminationen am Unfallort.
Spezifikation
Produkttyp Augenspüllösung
Menge 25 x 20 mL
Sterilität Steril