Learn More
Safety First Aid HypaCover alkoholfreie feuchte Tücher, steril
Beschreibung
- Hauptvorteile:
- Ultra sanfte, alkoholfreie Reinigung hilft, die Haut zu erhalten und eine schnellere Wundheilung zu fördern – ideal für empfindliche oder ekzemanfällige Haut.
- Einzelne versiegelte Beutel bewahren Sterilität und Feuchtigkeit, sodass jedes Tuch frisch und wirkungsvoll ist.
- Vielseitig für verschiedene Einrichtungen: unverzichtbar in Krankenhäusern, Schulen, Laboren, Essenszubereitungszonen, Sportveranstaltungen, Laboren und Erste-Hilfe-Sets im Haushalt.
- Perfekt für Reise- und Notfallsets – leicht, kompakt 10 x 12 cm, unverzichtbar für die Pflege unterwegs.
- Fast doppelt so groß wie viele andere Marken auf dem Markt und bieten mehr Deckkraft für eine effektive und gründliche Reinigung.
- Ihre größere Größe bedeutet, dass weniger Feuchttücher benötigt werden, um Wunden zu reinigen, was Abfall reduziert, Zeit spart und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
- Empfohlene Anwendungsfälle:
- Notfallreinigung: Spritzen, Schnitte, Schürfwunden – vor dem Verbinden reinigen.
- Feldsportschulen: bequeme Hygiene, wenn Unfälle im Freien passieren.
- Erste Hilfe am Arbeitsplatz: Erfüllt regulatorische Standards und unterstützt das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
- Anwendungen für empfindliche Haut: kein brennendes Gefühl; verhindert Alkoholreizungen.
- Was darin ist:
- 100 x sterile, alkoholfreie Tücher, einzeln verpackt.
- Tuchgröße: 10 x 12 cm (ausgeklappt), kompakt im Zustand versiegelt.
- Warum Kunden sich für HypaCover entscheiden:
- Fördert eine saubere, infektionsfreie Heilung ohne Alkoholschmerzen.
- Erfüllt problemlos die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Vorschriften für Schulen und Arbeitsplätze.
- Budgetfreundliche Großpackoption, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für häufige Nutzung.
- Kompakte Verpackungen unterstützen Portabilität und Notfallbereitschaft.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hautreinigungstuch |
| Farbe | Weiß |
| Form | Wischtuch |