Learn More
Safety First Aid HypaSoothe Notfall-Brenngel, Medium
Artikelnummer. 31759443
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31759443 Mittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759443 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. D8164
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Gel ist ein steriles Wund-Hydrogel, das die feuchte Wundheilung bei kleineren Verbrennungen erleichtert. Das Gel hydratisiert nekrotisches Gewebe wieder, während es Slough und Exsudat löst und absorbiert.
  • Das Gel eignet sich für Verbrennungen ersten und zweiten Grades.
  • Es lindert Verbrennungen und verringert die Narbenbildung, indem es eine ideale Wundheilungsumgebung schafft.
  • Hohe Kohäsion bedeutet, dass das Gel leicht entfernt werden kann, selbst nach der Aufnahme von Schmutz und Exsudat.
  • Geliefert in einem 20er-Pack mit 6-g-Säckchen.
  • Verwendung: Kühlen Sie die Verbrennung mit Wasser. Trocknen Sie die Haut um die Wunde vorsichtig und tragen Sie das Gel auf. Decken Sie die Wunde mit einem Sekundärverband ab. Vorsicht: Nur für den äußeren Gebrauch. Verwenden Sie kein bereits aufgetragenes Gel. Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
  • Im Falle einer allergischen Reaktion sollten Sie die Anwendung einsetzen und einen Arzt konsultieren
Specifications
Material Tuch
Produkttyp Brandverbandsverband
Sterilität Unsteril
Menge 50 g
Größe Mittel
Verpackungsart Flasche