Learn More
Safety First Aid HypaStop hämostatisches Gaze
Artikelnummer. 31759403
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31759403 Universal 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759403 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. M6418PK5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unsere HypaStop Hämostatische Kompresse (auch bekannt als Verband) unterscheidet sich von normalen Erste-Hilfe-Verbänden, da sie darauf ausgelegt ist, große Blutungen schnell zu stoppen, indem sie den Gerinnungsprozess innerhalb von Minuten nach dem Auftragen anregt.
  • Dieses Paket enthält fünf HypaStop Hämostatische Mullbinden, die jeweils einzeln umwickelt sind, damit Ersthelfer sofortigen Zugang zu sterilem Gaze haben.
  • Wie funktioniert HypaStop hämostatisches Gaze?
    • Hämostatisches Gaze setzt den natürlichen Gerinnungsprozess des Körpers durch eine chemische Reaktion in Gang.
    • Dies geschieht, wenn das hämostatische Mittel im Gaze eine für den Gerinnungsprozess benötigte Chemikalie imitiert.
    • Dieser Wirkstoff wird in den Blutkreislauf aufgenommen und löst die Gerinnung aus, die natürlich entstehen würde, was bedeutet, dass die Wunde schneller schließt, als wenn der Opfer darauf wartet, dass sein Körper die chemische Substanz selbst produziert.
  • Welcher Wirkstoff ist der Wirkstoff?
    • Natriumcarboxymethylcellulose (Na-CMC) wird in unserem HypaStop Hämostatischen Gaze verwendet, um die Gerinnselbildung zu beschleunigen, indem sie die Blutviskosität erhöht und ein viskoses Gel erzeugt.
    • Im Gegensatz zu alternativen hämostatischen Verbänden verwendet sie kein Chitosan, eine faserige Substanz, die in den Exoskeletten von Krebstieren wie Garnelen, Krabben und Hummern sowie in den Zellwänden einiger Pilze und Insekten vorkommt.
  • Wie man HypaStop hämostatisches Mull verwendet
    • Auch ohne offizielle Erste-Hilfe-Ausbildung ist das HypaStop Haemostatic Gauze einfach zu benutzen.
    • Es kann sowohl bei flachen Schnitten als auch bei tieferen Wunden verabreicht werden.
    • Um die Mullbinde für flache Schnitte zu verwenden, sollte sie gegen die Wunde gehalten werden, während der Druck aufrechterhalten wird, entweder manuell oder mit einem Verband.
    • Bei tieferen Wunden muss die Mullbinde möglicherweise in den Schnitt gepackt werden, bevor sie befestigt wird.
  • Hämostatische Gaze sollten nicht verwendet werden für:
    • Atemwege oder Brustkorb eines Patienten
    • Die Augen eines Patienten
    • Jede schwere Kopfverletzung, die Hirngewebe freilegt
  • Gründe für die Wahl eines hämostatischen Gazes bei schweren Traumablutungen
    • Unterstützt den natürlichen Gerinnungsprozess
      • Enthält Natriumcarboxymethylcellulose (CMC), das Wundexsudat aufnimmt und eine gelartige Masse bildet.
      • Unterstützt den natürlichen Gerinnungsprozess des Körpers, indem es viel schneller eine physische Barriere über der Wunde bildet als herkömmliche Mullbinde.
    • Geeignet für leichte äußere Blutungen
      • Vorgesehen zur Kontrolle von Blutungen aus kleineren Wunden wie Schnitten, Schnittwunden, Abschürfungen und Venenpunkturstellen.
      • Bietet lokale Abdeckung an, um den Wundbereich zu schützen.
    • Geeignet für Erste-Hilfe-Anwendungen
      • Konzipiert für den externen, kurzfristigen Einsatz in der allgemeinen Wundversorgung.
      • Geeignet für Erste-Hilfe-Einrichtungen zur Behandlung leichter Blutungen.
    • Funktioniert, wenn der Druck allein ausfällt
      • Hämostatische Gaze macht oft den Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn ein Tourniquet nicht tragfähig ist (z. B. Leiste, Hals, Achselhöhle), indem es die Wirkung des direkten Drucks verstärkt.
    • Verringert den Blutverlust
      • Die Fähigkeit, die Blutung schneller zu kontrollieren, verringert den Gesamtblutungsverlust, erhöht die Überlebenschancen des Patienten und verringert das Risiko von Komplikationen wie einem hypovolämischen Schock.
    • Unter Stress einfach zu verwenden
      • Entwickelt für den schnellen und einfachen Einsatz, selbst in Hochdrucksituationen durch nicht-medizinisches Personal (z. B. in zivilen Trauma-Kits oder Blutungsstopp-Kits).
    • Klinisch getestet
      • Die hämostatischen Gaze-Produkte werden durch klinische Studien gestützt, die höhere Erfolgsraten als herkömmliche Gaze bei der Blutungskontrolle zeigen.
  • Einschränkungen des regelmäßigen Verbands (Standard-Gaze)
    • Da sie ausschließlich auf mechanischen Druck und natürliche Gerinnung angewiesen sind, ist es oft zu langsam für größere Blutungen.
    • Regelmäßige Verbände sind bei tiefen Wunden oder in nicht kompressiblen Bereichen weniger wirksam.
    • Sie können schnell durchnässt werden, was häufige Wechsel oder zusätzliches Material erfordert.
    • Standard-Gaze ist nicht für aktive Blutungskontrolle formuliert, sondern eignet sich eher für kleinere Verletzungen oder nach hämostatischem Verbinden.
  • Fazit:
    • Bei schweren Traumablutungen ist hämostatische Gaze ein lebensrettendes Werkzeug – es ist in Notfällen, im Einsatz oder bei Massenunfallereignissen unerlässlich, bei denen Zeit und Blut entscheidend sind.
    • Regelmäßige Verbände reichen nicht aus, wenn die Sekunden zählen.
Spezifikation
Material Gaze
Produkttyp Mullbinde
Sterilität Steril
Menge 5 Pk.
Größe Universal