Beschreibung
Innovation bei der Luftreinigung, erstklassige Luftqualität
Die fortschrittliche Kohlenstofffiltrationstechnologie bietet eine sichere, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Abzugshauben mit Abluftleitung und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Produktmerkmale
- Schützt den Bediener vor Gefahren durch Dämpfe und Partikel
- Leicht austauschbare Filter
- Verbesserte Filterklemmung verhindert Bypass-Leckage
- Alarm bei niedrigem Luftstrom
Die fortschrittliche Kohlenstofffiltrationstechnologie bietet eine sichere, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Abzugshauben mit Abluftleitung und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Vorteile für die Umwelt: Epredia Abzugshauben ohne Abluftleitung isolieren chemische Dämpfe und schließen sie ein, um eine Umweltbelastungen durch Freisetzen zu verhindern
- Vielseitig: Jedes Filtersystem wurde für den entsprechenden Anwendungsbereich speziell ausgewählt. Kohlefilter sind in verschiedenen Konfigurationen für die Verwendung mit Dämpfen oder organischen Lösungsmitteln, Säuren, Quecksilber und Formaldehyd erhältlich. HEPA-Filter erhöhen die biologische Sicherheit
- Einfach zu installieren: Die Abzugshaube ohne Abluftleitung ist in sich geschlossen und muss nicht nach außen entlüftet werden. Viele der Geräte sind portabel und können mit minimaler Ausfallzeit und ohne Filterwechsel zwischen Standorten verlegt werden. Einfache Einrichtung, Bedienung und Filterwartung
- Energieeffizient: Da gefilterte Luft in den Raum zurückgeleitet wird, bestehen keine Anforderungen an die HLK-Kapazität der Einrichtung.
- Kosteneffizient: Vermeidung von Kosten für Rohrleitungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme oder bauliche Maßnahmen
- Sicher: Der Luftstrom im Schrank und die Geschwindigkeit der Vorderseite schützen den Benutzer vor versehentlichem Kontakt mit Dämpfen.
- Selbsttest: Elektronische Luftstromüberwachung gewährleistet kontinuierliche Sicherheit
Produktmerkmale
- Filterkennung Fenster: Ein strategisch platziertes Frontblendenfenster zeigt die Teilenummer des montierten Filters sowie das Installationsdatum, um den Filteraustausch rechtzeitig zu ermöglichen.
- Klappbarer Frontschieber: Im geschlossenen Zustand schützt die Sicherheitsblende den Inhalt vor unbeabsichtigtem Kontakt von außen und verbessert die Isolierung der Luft im Inneren. Der Schieber lässt sich leicht öffnen und schließen.
- Bedienfeld: Elektronische Bedienelemente und Anzeigen umfassen Schalter für Gebläse und Alarm bei niedrigem Luftstrom.
- Untergestell aus Edelstahl: Der chemikalienbeständige, epoxidbeschichtete Stahlrahmen sorgt für mechanische Festigkeit. Der Vorfilter lässt sich während des Betriebs wechseln, um zu verhindern, dass Bediener chemischen Dämpfen ausgesetzt werden.
- Elektrostatischer Vorfilter: Der zu 99,5 % effektive elektrostatische Vorfilter ist von der Kammer aus zugänglich, um die Freisetzung eingefangener Partikeln zu verhindern.
- Durchführungsschächte: Stromkabel und Kabel werden sicher durch Anschlüsse an der Rückseite und den Seitenwänden in den Schrank geführt.
- Farbe: Das Gehäuse ist hellgrau; die Seiten- und Rückwände sind durchsichtig.
- Luftstromalarm: Ein kontinuierliches Luftgeschwindigkeitsüberwachungssystem alarmiert den Bediener bei inakzeptablen Werten.
- Interne manuelle Drehzahlregelung: Die Drehzahl des Zentrifugalgebläse-Motors kann von autorisiertem Personal wie gewünscht eingestellt werden.
- Ständer: Optionaler mobiler Wagen mit arretierbaren Rollen.
- Arbeitsfläche: Die interne Arbeitsfläche kann mit einem optionalen Polypropylen-Tablett ausgestattet werden (siehe Zubehör).
- Schlüssel für die Filtertür: Schlüssel für den Filterzugriff verhindern das unbefugte Entfernen von Filtern oder die versehentliche Exposition gegenüber verschmutzten Filtern.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abzugshauben ohne Abluftleitung |
| Beleuchtungsart | Kompakt, fluoreszent |
| Material | Stahl |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Tiefe (metrisch) | 61 cm |
| Beschreibung | HyperClean TruAir mit geradem, extra großem Bein 48 |
| Flussrate | (281,25 cfm) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hyperclean™, TruAir™ |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Mehr anzeigen |
Es kann eine gewisse Montage erforderlich sein.