Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 50L Liner - Bottom drain, irradiated
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 L Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30646.01
Artikelnummer. 15526819
  • N.V. / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 L Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Hauptmerkmale der Tankverkleidung:
  • Erhältlich in Größen, die in standardmäßige zylindrische Tanks, und in Thermo Scientific HyPerforma Fässer passen (Serien SV3011X, SV50076 und SV50517)
  • Das Zwickeldesign ermöglicht eine enge Passform an den Tank
  • Kammer aus Thermo Scientific CX3-9-Folie, die dieselbe Kontaktfläche wie andere Thermo Scientific BPCs bietet
  • Lieferung gammabestrahlt
  • Individuelle Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich noch heute an einen unserer Thermo Scientific Ansprechpartner wenden
Standardtankauskleidungen für Ihre Flüssigkeitsanwendungen sind ab Lager in den folgenden Konfigurationen erhältlich:
SH30647.01 bis .03:
  • 50 bis 200 l-Tankauskleidungen
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit Flachboden (Serie SV50076)
  • Menge: Je = 1 Auskleidung
SH30647.04 bis .07:
  • 50 bis 500 l-Tankauskleidungen
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für zylindrische Tanks gemäß Industriestandard (Serie SV3011X)
  • Menge: Je = 1 Auskleidung
Serie SH30646:
  • 50 bis 200 l-Tankauskleidung mit einem Bodenablass
  • Unteres Schlauchset 1: 72in. (189,2 cm)-Schlauch, der zu einem Schnelltrenneinsatz (MPX-Serie) Stecker führt
  • Stützbehälter erforderlich: Passend für HyPerforma PE-Fässer mit konischem Boden (Serie SV50517)
Bestellinformationen:
Lieferung erfolgt in Polybeuteln, zweifach verpackt, Gamma-bestrahlt, inklusive eines Analysenzertifikates.
Empfohlen für:
  • Hydratation pulvriger Medien und Puffer
  • Poolen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten
  • Nicht aseptische Sammlung von Altflüssigkeiten aus Trennungs- und Aufreinigungssystemen
Verwenden Sie zur Bestellung die in der obigen Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HyPerforma PE-Trommeln mit konischem Boden – SV50517.04
Verpackt in stabilen Kartons, versehen mit Produkt- und Chargenkennung.
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
HyPerforma™
Gehäuse CX3-9
1/2 Zoll Schnellkupplungseinsatz (Serie MPX); MPX-Einsatz, Polycarbonat
Bestrahlt
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall