Learn More
Thermo Scientific™ Zylindrischer HDPE-Behälter mit konischem Boden
Artikelnummer. 10156023 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10156023 Jeweils 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10156023 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SV50517.10
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ HyPerforma konische Fässer aus LLDPE wurden für die Verwendung mit BioProcess Behältersystemen und Tankauskleidungen entwickelt.
Thermo Scientific HyClone konischer HDPE-Behälter wurden für die gemeinsame Verwendung mit BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln entwickelt.
Die oben offenen HDPE-Fässer können BioProcess-Behälter mit einer Kapazität von 50 bis 200 L aufnehmen™.
  • Einschließlich Deckel und Befestigungsklammern
  • Der Bodenanschluss mit 4 in. ermöglicht mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Anschluss der BPC-Beutel und kann anstelle der Trommel mit 1,75 in.-Anschluss verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Konisch, LDPE 4
Material LLDPE
Kapazität (metrisch) 200L
Abmessungen 60 cm x 114 cm (23,5 in. x 44,75 in.)
Anschlussdetail Bodenanschluss: 10,2 cm (4 in)
Menge Jeweils
Produktlinie HyPerforma
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall