Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 50L, 1 port, with clamps
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Konische Thermo Scientific™ HyPerforma™ Trommeln aus LLDPE wurden für die Verwendung mit BioProcess™ Behältersystemen und Tankbeuteln entwickelt.
- Einschließlich Deckel und Befestigungsklammern
- Der Bodenanschluss mit 4 in. ermöglicht mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Anschluss der BPC-Beutel und kann anstelle der Trommel mit 1,75 in.-Anschluss verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konisch, LDPE 4 |
| Material | LLDPE |
| Kapazität (metrisch) | 50L |
| Abmessungen | 60 x 58 cm (23,5 x 23 in.) |
| Anschlussdetail | Bodenanschluss: 10,2 cm (4 in) |
| Menge | 50 l |
| Produktlinie | HyPerforma |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |