Beschreibung
Die Thermo Scientific HyClone HDPE-Fass mit flachem Boden ist für den Einsatz mit 3-D BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln bestimmt.
Die oben offenen zylinderförmigen HDPE-Fässer können BioProcess-Behälter mit einer Kapazität von 50 bis 200 L aufnehmen™
Einschließlich Deckel und Befestigungsklammern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200L |
| Beschreibung | 4 und 1,75 Zoll |
| Abmessungen | 59 cm (23,38 in.) x 93 cm (36,5 in.) |
| Anschlussdetail | Obere Dispensierung, 4 und 1,75 Zoll |
| Produktlinie | HyPerforma™ |