Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplatten
Artikelnummer. 13407026 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisch) Well:
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Well unitSize
13407026 10 mg 1 ml 1 Stück
10381235 10 mg 1 ml 1 Stück
10555105 25 mg 1 ml 1 Stück
10117454 50 mg 1 ml 1 Stück
13417026 100 mg 1 ml -
13497016 25 mg 2 ml 1 Stück
13487016 50 mg 1 ml 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 13407026
Marke: Thermo Scientific™ 60307291
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren mit Aminopropyl-SPE-Mikrotiterplatten für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplatten enthalten ein polares Sorptionsmittel für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch. Die chemischen Eigenschaften bieten eine hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Trennung von Strukturisomeren
  • Arzneimittel und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Saccharide, Phenole und Erdölprodukte
Das Sorbens in HyperSep Aminopropyl SPE 96-Well-Platten und individuellen Wells wirkt als schwacher Anionenaustauscher und bietet darüber hinaus eine verbesserte Retention starker Anionen wie z. B. Sulfonsäuren.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Aminopropyl 10 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 10 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion starker Säuren über polare Wechselwirkungen und Anionenaustausch
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Aminopropyl
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Menge 1 Pk.