Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 C8 Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Artikelnummer. 10075864 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sorbens:
HyperSep C8
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10075864
Marke: Thermo Scientific™ 60300442
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Brauchen Sie eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für polare und unpolare Verbindungen? Diese hydrophoben C8-Mikrotiterplatten mit Umkehrphase bieten eine hervorragende Arbeitsleistung.
Die Thermo Scientific HyperSep-96 C8 Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten stellen eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für mäßig polare bis unpolare Verbindungen dar.
HyperSep C8 SPE-Mikrotiterplatten und Einzelwells bieten ausgezeichnete Leistungseigenschaften für mäßig polare Analyten. Sie bieten auch das Potenzial für polare Wechselwirkungen, die größer sind als bei C18.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 25mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep C8
Typ Einzelner Well