Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Platten
Artikelnummer. 10783297 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisch) Well:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Well unitSize
10783297 100 mg 1 ml 1 Stück
10592255 10 mg 1 ml 1 Stück
10444593 25 mg 1 ml 1 Stück
10069472 50 mg 1 ml 1 Stück
13447026 100 mg 1 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10783297
Marke: Thermo Scientific™ 60300824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Cyano SPE-Mikrotiterplatten und individuellen Wells erhalten Sie eine optimierte Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano Kartuschen mittlerer Polarität sind weniger rückhaltend als Silika oder Diol und für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices optimiert. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Retention polarer Verbindungen aus Hexan und Ölen
  • Umkehrphasenextraktionen von mäßig polaren Verbindungen
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Cyano 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Cyano
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Menge 1 Pk.