Learn More
- Home
- Products
- Festphasenextraktion
- QuEChERS Dispersive SPE
- Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Artikelnummer. 11534725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beschreibung | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11534725 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB | - |
| 11831282 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | 100 Stück |
| 11891062 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA | 100 Stück |
| 16883140 | 15 ml | QuEChERS-Methode | 900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 300 mg PSA | 50 Stück |
| 10794817 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | 100 Stück |
| 16893140 | 15 ml | QuEChERS-Methode | 900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 150 mg PSA | 50 Stück |
| 11851082 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB | 50 Stück |
| 10769145 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 | 50 Stück |
| 10639685 | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | USP-Methode | 400 mg PSA unten; 200 mg GCB oben; getrennt durch Fritte | 30 Stück |
| 10289954 | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | USP-Methode | 500 mg PSA unten; 250 mg GCB oben; getrennt durch eine Fritte | 30 Stück |
| 10127814 | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | USP-Methode | 500 mg PSA unten, 500 mg GCB oben, getrennt durch Fritte | 30 Stück |
| 10650446 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA | 50 Stück |
| 10117364 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB | 50 Stück |
| 10428664 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB | 50 Stück |
| 10249644 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA | 100 Stück |
| 11524715 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 | 100 Stück |
| 11534715 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB | 100 Stück |
| 11544715 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB | 100 Stück |
| 10320885 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB | 100 Stück |
| 11564715 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA | 50 Stück |
| 11574715 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 | 50 Stück |
| 10301995 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB | 50 Stück |
| 10066344 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 | 50 Stück |
| 10649275 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | 50 Stück |
| 10497724 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr | - |
| 15260359 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB | 10 Stück |
| 11544735 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 | 10 Stück |
| 11514735 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB | 10 Stück |
| 11584725 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB | - |
| 11544725 | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | USP-Methode | 400 mg PSA unten; 200 mg GCB oben; getrennt durch Fritte | 10 Stück |
| 11554735 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB | - |
| 11524725 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA | 10 Stück |
| 15207508 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 | 10 Stück |
| 11534735 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA | 10 Stück |
| 11564735 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 | 10 Stück |
| 11524735 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB | - |
| 11594725 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 150 mg PSA | 10 Stück |
| 15287498 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1.200 mg MgSO 4, 900 mg PSA | 50 Stück |
| 15210369 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr | 10 Stück |
| 15220359 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | 10 Stück |
| 15270359 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA | 10 Stück |
| 15240359 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA | 10 Stück |
| 15290349 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr | 100 Stück |
| 15210359 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18 | 500 Stück |
| 15220369 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 150 mg PSA | 100 Stück |
| 15250359 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB | 10 Stück |
| 15200369 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | 10 Stück |
| 15290359 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB | 10 Stück |
| 15280359 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 | 10 Stück |
| 15230359 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | 10 Stück |
| 10619875 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA | 50 Stück |
| 10259954 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB | - |
| 15297498 | 15 ml Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1.5 H2O | 50 Stück |
| 15820645 | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | QuEChERS-Methode | 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | 100 Stück |
Artikelnummer. 11534725
Marke: Thermo Scientific™ 60105305
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
- Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
- Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
- Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
- Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
- Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
- Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
- Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | QuEChERS-Methode |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin (PSA), Graphitschwarz (GCB) |
| Typ | QuEChERS-Aufreinigung |
| Volumen (metrisch) | 15 ml Zentrifugenröhrchen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.