Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen
Artikelnummer. 10036844 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10036844 10.000 mg 75 ml 10 Stück
10620836 50 mg 1 ml 100 Stück
11527581 100 mg 1 ml 100 Stück
11814072 200 mg 3 ml 50 Stück
10344133 500 mg 3 ml 50 Stück
10394083 1000 mg 6 ml 30 Stück
10203273 500 mg 6 ml 30 Stück
10107414 2000 mg 15 ml 20 Stück
10724057 5000 mg 25 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10036844 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60108737
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices mit Florisil SPE-Kartuschen, besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen eignen sich ideal für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Extraktion von Pestizide nach offiziellen Verfahren
  • Extraktion von polychlorierten Biphenylen (PCBs) in Transformatorenöl
  • Alkohole, Aldehyde, Amine und Wirkstoffe
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Mit Magnesia beladenes Silikagel erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumen.
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Das mit Magnesiumoxid beladene Silika erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumina.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 75 ml
Beschreibung 10 g Bettgewicht; 75 ml Säulenvolumen
Säulenbettgewicht 10.000 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Isolation polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Florisil
Typ Festphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch) 75 ml
Menge 10/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.