Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Deckel für Glasblock-Vakuumverteiler
Die Vakuumverteiler mit 16 und 24 Anschlüssen beschleunigen die Probenverarbeitung; die Glasblock-Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
48.80 € - 620.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE-Probenvorbereitung |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10187934
|
Thermo Scientific™
60104-248 |
Deckel für 24-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10505045
|
Thermo Scientific™
60104-262 |
Deckel für Vakuumverteiler mit 16 Anschlüssen, 1/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10147744
|
Thermo Scientific™
60104-257 |
Deckelbeine für Verteiler, 4/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Extraktionszubehör, das sowohl herkömmliche Kartuschen als auch 96-Well-Plattenformate ergänzt.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblockverteiler bieten eine einfache Möglichkeit, mehrere Proben schnell zu verarbeiten. Der stabile Corian-Deckel des Verteilers verzieht sich nicht und ermöglicht ein direktes Eluieren der Probe in Einweg-Reagenzgläser. Die Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
SPE-Probenvorbereitung | |
HyperSep |