Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblöcke für Vakuumverteiler
Product Code. 10544115 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Glasblock, 16-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung
Glasblock, 24-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Beschreibung unitSize
10544115 Glasblock, 16-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung 1 Stück
10498094 Glasblock, 24-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung 1 Stück
2 options
Product Code. 10544115
Brand: Thermo Scientific™ 60104253
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Bestellen Sie den Glasblock, der die Vakuumkammer dieses Verteilers darstellt, wenn Sie einen Ersatz benötigen.
Bestellen Sie den Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumverteiler-Glasblock, wenn Sie einen Ersatz benötigen. Die Vakuumkammer dieses Verteilers ist ein Glasblock, der freie Sicht auf den Extraktionsprozess bietet und eine einfache Reinigung ermöglicht. Der Verteiler ermöglicht die Probenvorbereitung mit HyperSep Festphasenextraktions-Kassetten (SPE).
HyperSep Glasblock-Verteiler sind dauerhafte, chemisch resistente Einheiten mit jahrelanger Lebensdauer für problemlose Extraktionen.
Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Glasblock, 16-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE-Probenvorbereitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasblock-Vakuumkammer
Produktlinie HyperSep
Typ Glasblock
Menge 1 Pk.