Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS Cartridges
Artikelnummer. 18405682 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
30 mg
150 mg
200 mg
250 mg
500 mg
10 g
Partikelgröße:
20 bis 40 μm
55 bis 65 μm
55 bis 65 μm und 120/400 Mesh
Sorbens:
200 mg WAX, 50 MG GCB
50 mg GCB, 200 MG WAX
Graphitruß (GCB)
Polymeres DVB
Polymeres WAX
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Partikelgröße Sorbens Packungsgröße
18405682 10 g 55 bis 65 μm und 120/400 Mesh Graphitruß (GCB) 50 Stück
18415682 150 mg 55 bis 65 μm Polymeres WAX 30 Stück
18465672 250 mg 55 bis 65 μm und 120/400 Mesh 200 mg WAX, 50 MG GCB 30 Stück
18485672 250 mg 55 bis 65 μm und 120/400 Mesh 50 mg GCB, 200 MG WAX 30 Stück
18475672 500 mg 20 bis 40 μm Polymeres DVB 30 Stück
18435682 500 mg 55 bis 65 μm Polymeres WAX 30 Stück
18425682 30 mg 55 bis 65 μm Polymeres WAX 50 Stück
18495672 200 mg 55 bis 65 μm Polymeres WAX 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18405682 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GCB10
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination.
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination. The range of selectivity’s and formats are designed to meet the requirements for main environmental testing methods by extracting and concentrating samples from drinking water, ground water, surface water, wastewater, soil, food and other complex matrices.
Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are among the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS and the discovery of unknown PFAS substances is rapidly growing. SPE solutions are a fundamental part of the analytical workflow for analysis of PFAS compounds.
Thermo Scientific provides a range of products to address PFAS testing requirements e.g. EPA methods: 1633, 537.1, 533.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HyperSep LOOSE CARBON
Säulenbettgewicht 10 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) EPA method 1633, extraction of PFAS from water, tissue, soil, or biosolids in conjunction with SPE cartridge
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 55 bis 65 μm und 120/400 Mesh
Produktlinie HyperSep
Sorbens Graphitruß (GCB)
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Menge 10 g