Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-Platten
Artikelnummer. 10073584 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Retain AX 30 mg/1 ml abnehmbare 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Retain AX 30 mg/2 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Retain AX 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht:
30 mg
60 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10073584
Marke: Thermo Scientific™ 60303407
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
HyperSep Retain AX Platten ermöglichen eine unübertroffene Rückgewinnung saurer Analyten.
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt in einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quaternärem Amin als funktionelle Gruppen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Die HyperSep Retain SPE-Wells, die weit verbreitet in der forensischen und klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten eingesetzt werden, entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Retain AX 30 mg/1 ml abnehmbare 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Säulenbettgewicht 30 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von THC und dessen Metaboliten
Partikelgröße 30 bis 50 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Retain AX
Typ 96-Well-Mikrotiterplatte
Volumen (metrisch) 1 mL
Menge 1 Packung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.