Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-Platten
Artikelnummer. 13486976 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Retain AX 30 mg/1 ml abnehmbare 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Retain AX 30 mg/2 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Retain AX 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht:
30 mg
60 mg
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Säulenbettgewicht Packungsgröße
13486976 Retain AX 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung 60 mg 1 Stück
13476976 Retain AX 30 mg/2 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung 30 mg 1 Stück
10073584 Retain AX 30 mg/1 ml abnehmbare 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung 30 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13486976 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60306404
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HyperSep Retain AX Platten ermöglichen eine unübertroffene Rückgewinnung saurer Analyten.
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt in einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quaternärem Amin als funktionelle Gruppen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Die HyperSep Retain SPE-Wells, die weit verbreitet in der forensischen und klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten eingesetzt werden, entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Retain AX 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 60 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von THC und dessen Metaboliten
Partikelgröße 30 bis 50 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Retain AX
Typ 96-Well-Mikrotiterplatte
Volumen (metrisch) Well 2 ml
Menge 1/Packung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.