Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten
Artikelnummer. 13437006 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SCX 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1 Packung
SCX 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
SCX 25 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
SCX 50 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
SCX 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13437006
Marke: Thermo Scientific™ 60307252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse bei der Extraktion von geladenen basischen Verbindungen mit diesen starken Kationenaustauscher-SPE-Mikrotiterplatten und einzelnen Wells.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten verfügen über ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Kationen zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Typische Anwendungen umfassen die Extraktion von:
  • Antibiotika
  • Arzneimittelverbindungen
  • Organischen Basen
  • Aminosäuren
  • Katecholamine
  • Herbizide
HyperSep SCX 96-Well-Platten und -Einzelwells für starke Kationenaustauscher eignen sich ideal für die Extraktion einer breiten Palette geladener basischer Verbindungen.
  • Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
  • Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SCX 25 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 25 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion geladener basischer Verbindungen
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep SCX
Typ 96-Well-Mikrotiterplatte
Volumen (metrisch) 2 mL
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Menge 1 Pk.