Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Opiates SPE Cartridges and Well Plates
Artikelnummer. 11382313 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
100 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11382313
Marke: Thermo Scientific™ 60110503C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of opiate class compounds.
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Opiates Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of opiate class compounds.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ OPIATE
Ausstattung: 60mg / 3mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
Säulenbettgewicht 60 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Opiate
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 3 ml