Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates
Artikelnummer. 11352203 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
100 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) unitSize
11352203 30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung 30 mg 1 ml 100 Stück
11362203 96-Well Platte 5 mg 1/Packung 5 mg - 1 Stück
11382203 96-Well Platte 10 mg 1/Packung 10 mg - 1 Stück
11332293 500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 500 mg 3 ml -
11342293 500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 500 mg 6 ml 30 Stück
11352293 100 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 100 mg 6 ml 30 Stück
11362293 60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 60 mg 6 ml 30 Stück
11372293 150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 150 mg 6 ml 30 Stück
11382293 200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 200 mg 6 ml 30 Stück
11392293 1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung 1 g 25 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11352203 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60110301C
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Screening for unknown basic compounds when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total-B Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown basic compounds.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total B
Ausstattung: 30mg / 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung
Säulenbettgewicht 30 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Total B
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 1 ml