Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total SPE Cartridges and Well Plates
Artikelnummer. 11342283 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 30 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
3 ml
6 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) unitSize
11342283 60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 60 mg 6 ml 30 Stück
11352273 96-Well Platte 5 mg 1/Packung 5 mg - 1 Stück
11372273 96-Well Platte 10 mg 1/Packung 10 mg - 1 Stück
11382273 60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 60 mg 3 ml -
11392273 96-Well Platte 30 mg 1/Packung 30 mg - 1 Stück
11302283 200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 200 mg 3 ml 50 Stück
11312283 500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 500 mg 3 ml 50 Stück
11322283 500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 500 mg 6 ml 30 Stück
11352283 150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 150 mg 6 ml 30 Stück
11362283 200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 200 mg 6 ml 30 Stück
11372283 1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung 1 g 25 ml 20 Stück
11 options
Artikelnummer. 11342283
Marke: Thermo Scientific™ 60110108C
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Screening for unknown components when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown components.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total
Ausstattung: 60mg / 6mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
Säulenbettgewicht 60 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Total
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 6 ml